2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H61451.MD H61451.03
H61451.MDEA 140 EUR
H61451.MD H61451.03
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₅BF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195679
CAS nummer: 1218790-84-1