4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H59919.03 H59919.06
H59919.03EA 61.2 EUR
H59919.03 H59919.06
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₁BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368291
CAS nummer: 144432-80-4