4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
H61554.03 H61554.06
H61554.03EA 119 EUR
H61554.03 H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848442
CAS nummer: 61324-93-4