3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Iodopyrazole
H36465.03
H36465.06
H36465.03EA
54.1
EUR
H36465.03
H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formule:
C₃H₃IN₂ Smeltpunt: 69…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12022324 CAS nummer: 4522-35-4 |