2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H61876.06
H61876.14
H61876.06EA
164
EUR
H61876.06
H61876.14
2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 1092349-87-5
Molecular Formula: C6H4BrF2N
Formula Weight: 208.00
Physical Form: Solid
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD11035924
Formule:
C₆H₄BrF₂N MW: 208.00 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11035924 CAS nummer: 1092349-87-5 ADR: 6.1 III |