4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H53381.03
H53381.06
H53381.03EA
39.6
EUR
H53381.03
H53381.06
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 14506-33-3
Molecular Formula: C10H11ClO
Formula Weight: 182.65
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 140°/2mm
MDL No.: MFCD03427246
Formule:
C₁₀H₁₁ClO Kookpunt: 140 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1,137 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03427246 CAS nummer: 14506-33-3 |