3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H61427.03 H61427.06
H61427.03EA 74.4 EUR
H61427.03 H61427.06
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774187
CAS nummer: 656-66-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III