Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H60242.06
H60242.14
H60242.06EA
41.3
EUR
H60242.06
H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formule:
C₉H₉NO₄ Smeltpunt: 62…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082564 CAS nummer: 59382-59-1 |