Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61377.06 H61377.14
H61377.06EA 32 EUR
H61377.06 H61377.14
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₆H₅N₃
Smeltpunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782103
CAS nummer: 766-55-2