3,6-Dibromopyridazine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61223.03 H61223.06
H61223.03EA 61.1 EUR
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibromopyridazine 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
Smeltpunt: 117…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233947
CAS nummer: 17973-86-3