2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61379.03 H61379.06
H61379.03EA 144 EUR
H61379.03 H61379.06
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09788636
CAS nummer: 43192-31-0