tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H35540.03 H35540.09
H35540.03EA 66.1 EUR
H35540.03 H35540.09
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₅BrO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04973450
CAS nummer: 108052-76-2