Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23921.0B
B23921.18
B23921.30
B23921.0BEA
275
EUR
B23921.0B
B23921.18
B23921.30
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin
Purity: 95%
CAS No.: 22673-19-4
Molecular Formula: C18H32O4Sn
Formula Weight: 431.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Weak
Melting Point: 26°
Boiling Point: 150°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00077994
Formule:
C₁₈H₃₂O₄Sn Kookpunt: 150 °C Smeltpunt: 26 °C Dichtheid: 1,22 Vlampunt: 40 °C (104 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077994 CAS nummer: 22673-19-4 EINECS: 245-152-0 ADR: 3,III |