2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08178.03
L08178.06
L08178.03EA
56
EUR
L08178.03
L08178.06
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 4787-77-3
Molecular Formula: C10H13NO
Formula Weight: 163.22
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 135437
Formule:
C₁₀H₁₃NO Smeltpunt: 109…112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051659 CAS nummer: 4787-77-3 |