6-Bromopicolinamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31811.03 H31811.06
H31811.03EA 55.9 EUR
H31811.03 H31811.06
6-Bromopicolinamide ≥97%
6-Bromopicolinamide
Purity: 97% CAS No.: 25194-52-9 Molecular Formula: C6H5BrN2O Formula Weight: 201.02 MDL No.: MFCD00234154
Formule: C₆H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234154
CAS nummer: 25194-52-9