1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
H55201.03
H55201.06
H55201.03EA
44.9
EUR
H55201.03
H55201.06
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 13750-81-7
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Flash Point: 102°(216°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 70-74°/1mm
MDL No.: MFCD01321308
Formule:
C₅H₆N₂O Kookpunt: 70…74 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 36…39 °C Vlampunt: 102 °C (216 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01321308 CAS nummer: 13750-81-7 |