4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
H50535.03 H50535.MD
H50535.03EA 213 EUR
H50535.03 H50535.MD
4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Purity: 97% CAS No.: 220000-87-3 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD02185921
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170.60 g/mol
Smeltpunt: 39…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02185921
CAS nummer: 220000-87-3