Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.99%,
CAS No.: 20219-33-4
Molecular Formula: C13H27O6Ta
Formula Weight: 460.30
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₂₇O₆Ta Kookpunt: 95 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 45 °C Dichtheid: 1,5 Vlampunt: >65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00145349 CAS nummer: 20219-33-4 |