2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
H61887.06 H61887.14
H61887.06EA 59.5 EUR
H61887.06 H61887.14
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formule: C₁₀H₇F₂N₃O
MW: 223.18 g/mol
Smeltpunt: 103…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093825
CAS nummer: 86404-63-9