2,2'-Biquinoline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10907.03
A10907.06
A10907.14
A10907.03EA
41.4
EUR
A10907.03
A10907.06
A10907.14
2,2'-Biquinoline 98%
2,2'-Biquinoline
Purity: 98+%
CAS No.: 119-91-5
Molecular Formula: C18H12N2
Formula Weight: 256.31
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 187259
Formule:
C₁₈H₁₂N₂ Smeltpunt: 193…196 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006740 CAS nummer: 119-91-5 EINECS: 204-357-5 |