2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H55904.AAEA 38.9 EUR
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Formule: C₁₆H₃₀SSn
MW: 373,16 g/mol
Kookpunt: 155 °C (0,1 mmHg)
Dichtheid: 1,175
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192513
CAS nummer: 54663-78-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III