2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50670.03
H50670.06
H50670.03EA
68.8
EUR
H50670.03
H50670.06
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 75415-03-1
Molecular Formula: C8H7N3
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 121-122°
MDL No.: MFCD00115151
Formule:
C₈H₇N₃ Smeltpunt: 121…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00115151 CAS nummer: 75415-03-1 |