4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H50958.03 H50958.MD
H50958.03EA 245 EUR
H50958.03 H50958.MD
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 224178-67-0 Molecular Formula: C12H14N2O Formula Weight: 202.26 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD07368391
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368391
CAS nummer: 224178-67-0
ADR: 6.1 III