(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26947.06
H26947.03
H26947.06EA
591
EUR
H26947.06
H26947.03
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 136725-55-8
Molecular Formula: C4H8FN.HCl
Formula Weight: 125.57
Melting Point: 181-184°
MDL No.: MFCD04038717
Formule:
C₄H₉ClFN Smeltpunt: 181…184 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038717 CAS nummer: 136725-55-8 |