(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27536.03
H27536.MD
H27536.03EA
175
EUR
H27536.03
H27536.MD
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 136725-53-6
Molecular Formula: C4H8FN.HCl
Formula Weight: 125.57
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD04038718
Formule:
C₄H₉ClFN Smeltpunt: 183…186 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038718 CAS nummer: 136725-53-6 |