(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52416.06
H52416.14
H52416.06EA
108
EUR
H52416.06
H52416.14
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 163438-09-3
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Beilstein Reference: 5539297
MDL No.: MFCD00673775
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673775 CAS nummer: 163438-09-3 |