(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52575.06
H52575.14
H52575.06EA
94.6
EUR
H52575.06
H52575.14
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 88495-54-9
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 165-169°
Optical Rotation: +57° (c=1 in chloroform)
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ Smeltpunt: 165…169 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179172 CAS nummer: 88495-54-9 |