(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27534.06
H27534.03
H27534.06EA
216
EUR
H27534.06
H27534.03
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 147081-29-6
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 38-41°
Optical Rotation: -16° (c=1 in dioxane)
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Smeltpunt: 38…41 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683204 CAS nummer: 147081-29-6 |