1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52809.06
H52809.14
H52809.06EA
81.4
EUR
H52809.06
H52809.14
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 120737-59-9
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD03001706
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03001706 CAS nummer: 120737-59-9 |