(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16401.14 L16401.22
L16401.14EA 30.1 EUR
L16401.14 L16401.22
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 3179-76-8 Molecular Formula: C8H21NO2Si Formula Weight: 191.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -20° Boiling Point: 197-199° Beilstein Reference: 1744264 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00039785
Formule: C₈H₂₁NO₂Si
Kookpunt: 197…199 °C
Smeltpunt: < –20 °C
Dichtheid: 0,920
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039785
CAS nummer: 3179-76-8
EINECS: 221-660-8
ADR: 8,III