3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
B23159.14
B23159.22
B23159.36
B23159.14EA
23.7
EUR
B23159.14
B23159.22
B23159.36
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 3069-29-2
Molecular Formula: (CH3O)2(CH3)Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 206.36
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.450
Odour: Amine-like
Boiling Point: 265°
Beilstein Reference: 2074259
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00054776
Formule:
C₈H₂₂N₂O₂Si MW: 206.36 g/mol Kookpunt: 265 °C Dichtheid: 0.968 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00054776 CAS nummer: 3069-29-2 EINECS: 221-336-6 ADR: 8 III |