(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
336600010
336600050
ACRO336600010EA
82.6
EUR
ACRO336600010
ACRO336600050
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane 97%
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilane
Formule:
C₆H₁₇NOSi Kookpunt: 87 °C (50 mmHg) Vlampunt: 38 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01861689 CAS nummer: 31024-26-7 UN: 2924 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |