(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52561.MD H52561.03 H52561.06
H52561.MDEA 47.5 EUR
H52561.MD H52561.03 H52561.06
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 140645-23-4 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD03839876
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839876
CAS nummer: 140645-23-4