(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
H52822.03 H52822.06
H52822.03EA 112 EUR
H52822.03 H52822.06
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 140645-24-5 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD03839877
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.31 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839877
CAS nummer: 140645-24-5