5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25494.03
B25494.06
B25494.03EA
33.1
EUR
B25494.03
B25494.06
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Purity: 98%
CAS No.: 169037-23-4
Molecular Formula: C9H4F3NO2
Formula Weight: 231.13
Melting Point: 170-172°
MDL No.: MFCD00192524
Formule:
C₉H₄F₃NO₃ Smeltpunt: 170…172 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00192524 CAS nummer: 169037-23-4 |