1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25272.06
B25272.14
B25272.06EA
128
EUR
B25272.06
B25272.14
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 33016-47-6
Molecular Formula: C23H18N2O
Formula Weight: 338.41
Melting Point: ca 192° dec.
MDL No.: MFCD02179554
Formule:
C₂₃H₁₈N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179554 CAS nummer: 33016-47-6 |