1-(p-Toluenesulphonyl)indole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B22320.03 B22320.06 B22320.14
B22320.03EA 47.9 EUR
B22320.03 B22320.06 B22320.14
1-(p-Toluenesulphonyl)indole 95%
1-(p-Toluenesulphonyl)indole
Purity: 95% CAS No.: 31271-90-6 Molecular Formula: C15H13NO2S Formula Weight: 271.33 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD01165032
Formule: C₁₅H₁₃NO₂S
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01165032
CAS nummer: 31271-90-6