1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
L05906.03
L05906.06
L05906.03EA
26.7
EUR
L05906.03
L05906.06
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6973-60-0
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Melting Point: 135-138°
Beilstein Reference: 115703
Formule:
C₆H₇NO₂ Smeltpunt: 135…138 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003088 CAS nummer: 6973-60-0 EINECS: 230-217-8 |