2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
B20635.03 B20635.06 B20635.14
B20635.03EA 85.9 EUR
B20635.03 B20635.06 B20635.14
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 57338-76-8 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 199-201° dec. MDL No.: MFCD00203874
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203874
CAS nummer: 57338-76-8