cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H51258.03 H51258.06
H51258.03EA 88.4 EUR
H51258.03 H51258.06
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Purity: 94% CAS No.: 64724-29-4 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.15 Melting Point: 84-87° UN No.: 2788 MDL No.: MFCD07787391
Formule: C₁₆H₃₄OSn
Smeltpunt: 84…87 °C
Dichtheid: 1,082
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787391
CAS nummer: 64724-29-4
ADR: 6.1,III