2-(Methylthio)ethylamine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22941.03 B22941.06
B22941.03EA 63.6 EUR
B22941.03 B22941.06
2-(Methylthio)ethylamine 95%
2-(Methylthio)ethylamine
Purity: 95% CAS No.: 18542-42-2 Molecular Formula: C3H9NS Formula Weight: 91.18 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4965 Odour: Amine-like Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1731099 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00014825
Formule: C₃H₉NS
Kookpunt: 146…148 °C
Dichtheid: 0,974
Vlampunt: 36 °C (96 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014825
CAS nummer: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
ADR: 8,II