2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22603.03 B22603.06 B22603.14
B22603.03EA 70.8 EUR
B22603.03 B22603.06 B22603.14
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥99%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 5104-49-4 Molecular Formula: C15H13FO2 Formula Weight: 244.27 Odour: Odourless Melting Point: 112-114° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00079303
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Smeltpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079303
CAS nummer: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4199