3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H28378.03
H28378.06
H28378.03EA
57.2
EUR
H28378.03
H28378.06
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Purity: 90%
CAS No.: 261621-12-9
Molecular Formula: C12H21BO3Si
Formula Weight: 252.19
Melting Point: 86-91°
MDL No.: MFCD03701505
Formule:
C₁₂H₂₁BO₃Si Smeltpunt: 86…91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03701505 CAS nummer: 261621-12-9 |