4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
H60328.06 H60328.14
H60328.06EA 82.2 EUR
H60328.06 H60328.14
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formule: C₁₈H₁₄BrN
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01851266
CAS nummer: 36809-26-4