2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25738.06 B25738.14
B25738.06EA 64.6 EUR
B25738.06 B25738.14
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 133-74-4 Molecular Formula: C6H6ClNO3S Formula Weight: 207.64 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00035776
Formule: C₆H₆ClNO₃S
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035776
CAS nummer: 133-74-4
EINECS: 205-119-3