2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23698.09 B23698.18
B23698.09EA 21 EUR
B23698.09 B23698.18
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 22117-85-7 Molecular Formula: C8H9NO5S Formula Weight: 232.23 MDL No.: MFCD00129997
Formule: C₈H₉NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129997
CAS nummer: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1