4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17337.03 A17337.06 A17337.14
A17337.03EA 23.8 EUR
A17337.03 A17337.06 A17337.14
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 10130-89-9 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 Odour: Acrid Melting Point: 228-232° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007448
Formule: C₇H₅ClO₄S
MW: 220.63 g/mol
Smeltpunt: 228…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007448
CAS nummer: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
ADR: 8 II