3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23556.14 B23556.22 B23556.36
B23556.14EA 26.6 EUR
B23556.14 B23556.22 B23556.36
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥97%
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt
Purity: 97% CAS No.: 17625-03-5 Molecular Formula: C7H5NaO5S Formula Weight: 224.17 MDL No.: MFCD00066378
Formule: C₇H₅NaO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066378
CAS nummer: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5