4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22907.03
B22907.06
B22907.03EA
41.5
EUR
B22907.03
B22907.06
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 312-21-0
Molecular Formula: C8H4F3NO2S
Formula Weight: 235.18
Melting Point: 87-92°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631631
Formule:
C₈H₄F₃NO₂S Smeltpunt: 87…92 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631631 CAS nummer: 312-21-0 ADR: 6.1,III |