4,4'-Diaminoazobenzene 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
401580050 401580250
ACRO401580050EA 271 EUR
ACRO401580050 ACRO401580250
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Formule: C₁₂H₁₂N₄
Smeltpunt: 245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041892
CAS nummer: 538-41-0
EINECS: 208-690-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥98.5 %